Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas destillationsapparat
Produktkod. 12443601
Change view
Standard konisk fog:
Konstorlek: 19/26, hylsstorlek: 14/23
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
12443601 Konstorlek: 19/26, hylsstorlek: 14/23 Varje
1 options
Produktkod. 12443601 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer DA1/22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.64 SEK
    1452.61 SEK / Paket med 1
    Save 518.03 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
För syftet att separera och/eller rena komponenter i en flytande blandning.
  • Innehåller Liebig-kondensor, stillhuvud och mottagaradapter i ett stycke
  • Vinkel och position fördefinierad
  • Enkel att installera med färre klämmor som krävs
  • Mindre fettföroreningar
  • Inget luftläckage under vakuum
  • Inget vätskeuppehåll vid lederna
Specifikationer
Längd (metrisk) Ca. effektiv kondensorlängd: 155mm
Typ Destillationsapparat
Material Borsilikatglas
Standard konisk fog Konstorlek: 19/26, hylsstorlek: 14/23