Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas destillationskolvar
Produktkod. 13421839
Change view
Kapacitet: 125 ml
Produktkod.
13421839 Kapacitet: 125 ml
1 options
Produktkod. 13421839 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 1290/04M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2320.00 SEK
    1913.20 SEK / Paket med 5
    Save 406.80 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 11-02-2027
Överensstämmer med många ASTM krav på testmetoder. Pyrex™ Borosilikatglasdestillationskolvar kräver användning av en kalibrerad termomenter för 76 mm nedsänkning.
  • Överensstämmer med ASTM E133 och E1405
  • För destillation av petroleumprodukter
  • 1290/04M uppfyller kraven för ASTM testmetoder D86, D233, D447, D801, D802
  • 1290/06M uppfyller kraven för ASTM testmetod D447
  • Sidoarmen lutar 75° till den vertikala axeln
  • För användning med termometrar kalibrerade för 76 mm nedsänkning
  • Längden på sidoarmen är 100 mm
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E133, E1405, IP 123
Diameter (metrisk) sidoarm 7 mm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Destillation av petroleumprodukter
Höjd (metrisk) 214 mm
Längd (metrisk) sidoarm 100 mm
Diameter (metrisk) Yttre 69 mm