Läs mer
Quickfit™ Borosilicate Glass Distillation Head
Produktkod. 15517970
Change view
Standard konisk fog:
29/32, 19/26
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Standard konisk fog unitSize
15517970 29/32, 19/26 Paket med 5
1 options
Produktkod. 15517970 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer SH30/42/SC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fits on the top of a fractionating column to provide an effective liquid dividing head.
  • With integral jacketed condenser
  • Liquid leaving condenser is directed towards a GP Rotaflo™ stopcock
  • Adjustment of stopcock controls proportion of liquid returned to the column or collected
  • Screwcap fitting for insertion of thermometer
  • Side-arm for venting or connection to vacuum supply
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Distillation Head
Material Borosilicate Glass
Certifikat och efterlevnad ISO 3585
För användning med (utrustning) Integral jacketed condenser
Standard konisk fog 29/32, 19/26