Läs mer
Pyrex™ Borosilikat Graduated Glass dropptrattar med kon och PTFE-nyckel
Produktkod. 11810341
Change view
Lednummer:
19/26
29/32
Examen:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lednummer Examen unitSize
11810341 19/26 2 ml Varje
11850341 29/32 20 ml Varje
11890331 19/26 1 ml Varje
11830341 29/32 10 ml Varje
12913671 29/32 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11810341 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 443340
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har dubbel graderad skala som visar volymen vätska som finns/levereras
  • Överensstämmer med ISO 4800
  • Har utbytbar PTFE-nyckel för fettfri prestanda
  • Skaft inuti konen för enkel montering Quickfit™ församlingar
  • Gradering i vit emalj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Beskrivning PTFE stängning
Graderad Vit emalj
Inkluderar Kon
Examen 2 ml
Lednummer 19/26
Produkttyp Släpp tratt