Läs mer
Pyrex™ Borosilikat Graduated Glass dropptrattar med kon och PTFE-nyckel
Lednummer:
19/26
29/32
Examen:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Har dubbel graderad skala som visar volymen vätska som finns/levereras
- Överensstämmer med ISO 4800
- Har utbytbar PTFE-nyckel för fettfri prestanda
- Skaft inuti konen för enkel montering Quickfit™ församlingar
- Gradering i vit emalj
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4800 |
| Beskrivning | PTFE stängning |
| Graderad | Vit emalj |
| Inkluderar | Kon |
| Examen | 10 ml |
| Lednummer | 29/32 |
| Produkttyp | Släpp tratt |