Läs mer
Pyrex™ Borosilikat Graduated Glass dropptrattar med kon och PTFE-nyckel
Produktkod. 11850341
Lednummer:
19/26
29/32
Examen:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11850341
Brand: Pyrex 443360
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har dubbel graderad skala som visar volymen vätska som finns/levereras
  • Överensstämmer med ISO 4800
  • Har utbytbar PTFE-nyckel för fettfri prestanda
  • Skaft inuti konen för enkel montering Quickfit™ församlingar
  • Gradering i vit emalj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Beskrivning PTFE stängning
Graderad Vit emalj
Inkluderar Kon
Examen 20 ml
Lednummer 29/32
Produkttyp Släpp tratt