Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12 476, ISO 6556 |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 60mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 265 mm |
| Inkluderar | Sidouttag |
| Produkttyp | Buchner filterkolv |
| Kvantitet | 1/Pk. |