Läs mer
Borosilikatglasfiltreringssystem
Produktkod. 15115284
Change view
Diameter (metrisk) membran:
47 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) membran Förpackningsstorlek
15115284 47 mm Varje
1 options
Produktkod. 15115284 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 5809/KIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5200.00 SEK
    4295.31 SEK / Paket med 1
    Save 904.69 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Idealisk för mikrobiologi och beredning av HPLC-lösningsmedel
    För användning med 47 mm diameter membran
  • Borosilikatglas porositetsgrad 3 sintrad skiva för att stödja membranet
  • Komplett montering består av fyra komponenter: Tratt 300mL kapacitet, Stödbas med sintrad skiva och vakuumanslutning med 40/38 uttag, 1000ml konisk kolv lämplig för användning under vakuum med 40/38 kon, Metallhållarklämma
  • Helt autoklaverbara
  • Varje komponent finns även att beställa separat
Specifikationer
Kontakter vakuum
Material Borsilikatglas
Material (membran) Borsilikatglas
För användning med (applikation) Mikrobiologi och beredning av HPLC-lösningsmedel
Trattmaterial Borsilikatglas
Antal per förpackning 1 förpackning
Typ Filtreringssystem
Volym (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) membran 47 mm