Läs mer
Quickfit Ledad Ware™ Florentinsk borosilikatglasflaska
Produktkod. 12448906
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12448906 2000 ml Varje
1 options
Produktkod. 12448906 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FD2L/4RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    925.85 SEK / Paket med 1
    Save 204.15 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
SciLabWare™ Quickfit Ledad Ware™ Florentinsk borosilikatglasflaska är idealisk för användning med rotationsförångare.
  • Idealisk för användning med roterande förångare
  • Stor yta för snabb avdunstning
  • Robust tung väggkonstruktion för extra styrka
  • Formen gör det enkelt att ta bort fasta rester
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Kapacitet 2000mL
Diameter (metrisk) Yttre 158mm
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Höjd (metrisk) 245mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Florentinsk kolv