Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas.
- Slipad eller brandpolerad överkant.
- Kort skaft ger optimal filtrering.
- Vinklad vid 60 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 80 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 9mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Vinkel | 60° |
| Längd (metrisk) skaft | 80 mm |