Läs mer
BRAND™ Borosilikatglastratt
Produktkod. 10355041 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Längd (metrisk) skaft:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10355041
Brand: BRAND™ 145550
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. BRAND™ Borosilikatglastratt inkluderar en slipad eller brandpolerad övre kant. Kort skaft ger optimal filtrering. Vinklad vid 60 °C.
  • Tillverkad av borosilikatglas.
  • Slipad eller brandpolerad överkant.
  • Kort skaft ger optimal filtrering.
  • Vinklad vid 60 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 150 mm
Diameter (metrisk) skaft 16mm
Material Borsilikatglas
Vinkel 60°
Längd (metrisk) skaft 150 mm