Läs mer
BRAND™ Borosilikatglastratt
Produktkod. 10411253 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Längd (metrisk) skaft:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Längd (metrisk) skaft Förpackningsstorlek
10411253 120 mm 120 mm Varje
10611672 35 mm 35 mm Varje
10355041 150 mm 150 mm Varje
10263631 100 mm 100 mm Varje
10797661 40 mm 40 mm Varje
10579151 55 mm 55 mm Varje
10145261 50 mm 50 mm Varje
10329761 60 mm 60 mm Varje
10253631 80 mm 80 mm Varje
10758241 70 mm 70 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10411253 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 145545
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. BRAND™ Borosilikatglastratt inkluderar en slipad eller brandpolerad övre kant. Kort skaft ger optimal filtrering. Vinklad vid 60 °C.
  • Tillverkad av borosilikatglas.
  • Slipad eller brandpolerad överkant.
  • Kort skaft ger optimal filtrering.
  • Vinklad vid 60 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 120 mm
Diameter (metrisk) skaft 16mm
Material Borsilikatglas
Vinkel 60°
Längd (metrisk) skaft 120 mm