Läs mer
BRAND™ Borosilikatglastratt
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Längd (metrisk) skaft:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas.
- Slipad eller brandpolerad överkant.
- Kort skaft ger optimal filtrering.
- Vinklad vid 60 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 35 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 6mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Vinkel | 60° |
| Längd (metrisk) skaft | 35 mm |