Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Gasdistributionsrör av borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Gasdistributionsrör |
| Porstorlek | 1 μm |
| Höjd (metrisk) | 250 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |