Läs mer
Kimble Chase™ Gasprovtagningslampor av borosilikatglas
Produktkod. 11760409
Change view
Produkttyp:
Volym: 125 ml
Volym: 250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11760409 Volym: 250 ml Varje
11740409 Volym: 125 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11760409 Leverantör Kimble Chase™ Leverantörsnummer 6531500250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2703.75 SEK
    2484.84 SEK / Paket med 1
    Save 218.91 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-04-2027