Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Gastvättflaskor Enl. till Drechsel med filterskiva
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12596, komplett med huvud
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Gastvättflaska med filterskiva |
| Inkluderar | Filterskiva |
| Porositet | 1 |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12596 |
| Kvantitet | 1 förpackning |