Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Gastvättflaskor utan huvud
Produktkod. 10548681
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10548681 100 ml Varje
10444491 250 ml Varje
10130391 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10548681 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05515037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 SEK
    198.93 SEK / Paket med 1
    Save 146.07 SEK
    42% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Ger en billig men effektiv metod för tvättning och torkning av gaser. Lenz Laborglasinstrumente™ Gastvättflaskor utan huvud är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. enligt DIN 12596, utan huvud
  • Med uttag NS 29/32
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Typ Gastvättflaska utan huvud
Inkluderar Uttag
Standard konisk fog NS 29/32
Höjd (metrisk) 200 mm
Certifikat och efterlevnad DIN 12463
Kvantitet 1 förpackning