Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Gastvättflaskor utan huvud
Produktkod. p-8005967
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10548681
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05515037
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en billig men effektiv metod för tvättning och torkning av gaser. Lenz Laborglasinstrumente™ Gastvättflaskor utan huvud är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. enligt DIN 12596, utan huvud
  • Med uttag NS 29/32
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Typ Gastvättflaska utan huvud
Inkluderar Uttag
Standard konisk fog NS 29/32
Höjd (metrisk) 200 mm
Certifikat och efterlevnad DIN 12463
Kvantitet 1 förpackning