Läs mer
Fisherbrand™ Allmänna borosilikathomogeniserande murbruk
Produktkod. 15331321 Handla allt Fisherbrand Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 15331321
Only null left
Add to basket
Add to basket
För användning under de inledande stadierna av provberedningen för att bryta ner och störa en rad material såsom djur- eller växtvävnader, livsmedel och jord. Fisherbrand™ Borosilikathomogeniserande murbruk är vävnadskvarnar tillverkade av hållbart borosilikatglas.
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • För användning med Fisherbrand Borosilikathomogenisatorstötar
Specifications
Uttag (metrisk) 0.152 - 0.254mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Homogenisatorer
Längd (metrisk) 75mm
Längd (metrisk) mortelstöt 215mm
Stötstötmaterial Glas