Läs mer
Fisherbrand™ Allmänna borosilikathomogeniserande murbruk
Produktkod. 15371321 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15371321 55 ml Varje
15351321 15 ml Varje
15321321 5 ml Varje
15331321 10 ml Varje
15361321 30 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15371321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 SEK
    1158.86 SEK / Paket med 1
    Save 31.14 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning under de inledande stadierna av provberedningen för att bryta ner och störa en rad material såsom djur- eller växtvävnader, livsmedel och jord. Fisherbrand™ Borosilikathomogeniserande murbruk är vävnadskvarnar tillverkade av hållbart borosilikatglas.
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • För användning med Fisherbrand Borosilikathomogenisatorstötar
Specifikationer
Uttag (metrisk) 0.152 - 0.254mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 55 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Homogenisatorer
Längd (metrisk) 125mm
Längd (metrisk) mortelstöt 295mm
Stötstötmaterial Glas