Läs mer
Fisherbrand™ Allmänna borosilikathomogeniserande murbruk
Produktkod. p-8009378 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15351321
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning under de inledande stadierna av provberedningen för att bryta ner och störa en rad material såsom djur- eller växtvävnader, livsmedel och jord. Fisherbrand™ Borosilikathomogeniserande murbruk är vävnadskvarnar tillverkade av hållbart borosilikatglas.
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • För användning med Fisherbrand Borosilikathomogenisatorstötar
Specifikationer
Uttag (metrisk) 0.152 - 0.254mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Homogenisatorer
Längd (metrisk) 80mm
Längd (metrisk) mortelstöt 220mm
Stötstötmaterial Glas