Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinder
Produktkod. 11517702 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11517702 10 mL 0.2 mL Paket med 2
11577702 1000 mL 10 mL Paket med 2
11547702 100 mL 1 mL Paket med 2
11587702 2000 mL 20 mL Varje
11557702 250 mL 2 mL Paket med 2
11527702 25 mL 0.5 mL Paket med 2
11537702 50 mL 1 mL Paket med 2
11507702 5 mL 0.1 mL Paket med 2
11567702 500 mL 5 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11517702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 SEK
    94.00 SEK / Paket med 2
    Save 38.00 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Measure liquids with blue ceramic scale graduated glass cylindars. The Fisherbrand™ borosilicate glass graduated cylindawith hexagonal base and spout
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduated in blue ceramic
  • Borosilicate Glass
  • Hexagonal base
  • Spouted
  • Individual reorder code on each product
Specifikationer
Material Borosilicate Glass
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass Class B
Kapacitet (metrisk) 10 mL
skala Blue Ceramic
Examen 0.2 mL
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blue
Produkttyp Graduated Cylinder