Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinder
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blue |
| Typ | Graduated Measuring Cylinder |
| Tolerans | ±5 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4788 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) Utsida | 48 mm |
| Höjd (metrisk) | 380 mm |
| Visa mer |