Beskrivning
- Graduated measuring cylinder
- Left handed Spouted for easy pouring
- Borosilicate glass
- Blue Ceramic Scale
- Certifications Available
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blue |
| Typ | Graduated Measuring Cylinder |
| Tolerans | ±0.2 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4788 |
| Klass | Class B |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Diameter (metrisk) Utsida | 16 mm |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Visa mer |