Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinder in Squat Format
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Graduated measuring cylinder
- Squat
- Class B
- Borosilicate glass
- Hexagonal base
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blue |
| Typ | Graduated Measuring Cylinder |
| Tolerans | ±0.3 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4788 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Diameter (metrisk) Utsida | 22 mm |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Visa mer |