Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinder in Squat Format
Artikelnummer. 11932158 Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Paket med 2
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11932158
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Measure liquids with squat format glass cylindar. The Fisherbrand™ borosilicate graduated cylinder in squat format has blue ceramic scale and hexagonal base.
  • Graduated measuring cylinder
  • Squat
  • Class B
  • Borosilicate glass
  • Hexagonal base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blue
Typ Graduated Measuring Cylinder
Tolerans ±1 mL
Material Borosilicate Glass
Certifikat och efterlevnad ISO 4788
Klass B
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) Utsida 42 mm
Höjd (metrisk) 147 mm
skala Blue Ceramic
Examen 2 mL
Autoklaveringsbar Autoclavable
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.