Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas graderad cylinder med propp
Produktkod. 11884263 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Höjd (metrisk):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Produktkod. 11884263
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tryckt med blå keramiska graderingar för ökad synlighet. Fisherbrand™ Borosilikatglas graderade cylindrar med propp ger en pålitlig lösning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
  • Features: sturdy hexagonal base, blue ceramic markings, wide range of capacities
  • Hexagonal Stopper: heavy duty blue polypropylene with tight fit for mixing
  • Class B
  • Complies: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blue
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass Class B
Typ Graduated Cylinder
Material Borosilicate Glass
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderar Stopper
skala Blue Ceramic
Examen 0.5 mL
Autoklaveringsbar Autoclavable