Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas graderad cylinder med propp
Produktkod. 11903365 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Höjd (metrisk):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11903365 100 mL 1 mL 260 mm -
12055645 1000 mL 10 mL 470 mm Paket med 2
12075645 250 mL 2 mL 335 mm Paket med 2
11884263 25 mL 0.5 mL - Paket med 2
11708265 500 mL 5 mL 390 mm Paket med 2
12065645 50 mL 1 mL 200 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11903365
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med blå keramiska graderingar för ökad synlighet. Fisherbrand™ Borosilikatglas graderade cylindrar med propp ger en pålitlig lösning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
  • Funktioner: robust sexkantig bas, blå keramiska markeringar, brett utbud av kapaciteter
  • Sexkantig propp: kraftig blå polypropen med tät passform för blandning
  • Klass B
  • Uppfyller: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Inkluderar Propp
skala Blå Keramik
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±1 ml
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Klass Klass B
Höjd (metrisk) 260 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 4788
Produkttyp Graderad mätcylinder
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm