Läs mer
Brand™ Hemocytometerskyddsglasögon, Boro 3.3
Produktkod. 10663972 Handla allt Brand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
20 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
24 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
10663972 20 mm 26 mm Paket med 100
10101731 24 mm 24 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10663972 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 723015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2705.00 SEK
    2004.14 SEK / Paket med 100
    Save 700.86 SEK
    25% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN ISO 8255 standarder. BRAND™ Borosilikatglas Haemacytometer Cover Glasögon skiljer sig från vanliga täckglas genom sin slät slipade och polerade yta.
  • Borosilikatglas, DIN ISO 8255.
  • Brytningsindex ne = 1,52± 0,01, Abbe nummer ve = 56,5± 0,5. Flathetstolerans& plusmn; 3μ m.
  • De skiljer sig från vanliga täckglas genom sin slätslipade och polerade yta.
  • Förpackning: 2 täckglas i en plastpåse, åtskilda av silkespapper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hemacytometer täckglas
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 20 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Mått (L x B) 20 x 26 mm