Läs mer
Brand™ Hemocytometerskyddsglasögon, Boro 3.3
Produktkod. p-8010048 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
20 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
24 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10101731
Brand: Brand™ 723014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN ISO 8255 standarder. BRAND™ Borosilikatglas Haemacytometer Cover Glasögon skiljer sig från vanliga täckglas genom sin slät slipade och polerade yta.
  • Borosilikatglas, DIN ISO 8255.
  • Brytningsindex ne = 1,52± 0,01, Abbe nummer ve = 56,5± 0,5. Flathetstolerans& plusmn; 3μ m.
  • De skiljer sig från vanliga täckglas genom sin slätslipade och polerade yta.
  • Förpackning: 2 täckglas i en plastpåse, åtskilda av silkespapper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hemacytometer täckglas
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 24 mm
Bredd (metrisk) 24 mm
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Mått (L x B) 24 x 24 mm