Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, borosilikatglas 3.3, kantlös, tung vägg
Produktkod. 15892275 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
14 ml
17 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15892275 16 mm 125 mm 14 ml Paket med 100
15862295 16 mm 150 mm 17 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15892275
Beräknad leverans: 03-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas med en tung väggdesign för stark motståndskraft mot värme och kemikalier. Fisherbrand™ Borosilikatglas, tunga vägglösa provrör är idealiska för kemiskt och biologiskt arbete.
  • Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Med rund botten
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Längd (metrisk) 125 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) 16 mm
Väggtjocklek 1.8 mm