Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, borosilikatglas 3.3, kantlös, tung vägg
Produktkod. p-7139320 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
16 mm
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
14 ml
17 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15892275
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas med en tung väggdesign för stark motståndskraft mot värme och kemikalier. Fisherbrand™ Borosilikatglas, tunga vägglösa provrör är idealiska för kemiskt och biologiskt arbete.
  • Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Med rund botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Längd (metrisk) 125 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) 16 mm
Väggtjocklek 1.8 mm