Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimmed Test Tubes
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
16 mm
24 mm
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Manufactured from borosilicate glass with a heavy wall design for strong resistance to heat and chemicals. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimmed Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
- Features: rimmed heavy walls, superior mechanical strength
- Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
- Complies to: ISO 4142
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Kantad | Yes |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |