Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, borosilikatglas 3.3, med pärlkant, tung vägg
Produktkod. 15852295 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
14 ml
47 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15852295 47 ml Paket med 50
17971132 14 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15852295
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas med en tung väggdesign för stark motståndskraft mot värme och kemikalier. Fisherbrand™ Borosilikatglas, tunga väggkantade provrör är idealiska för kemiskt och biologiskt arbete.
  • Funktioner: kantade tunga väggar, överlägsen mekanisk styrka
  • Grad: 3,3 borosilikatglasprovrör
  • Överensstämmer med:ISO 4142
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 47 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Kvantitet 50 st
Kantad Ja
Diameter (metrisk) 24 mm
Väggtjocklek 1.8 mm