Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, borosilikatglas 3.3, med pärlkant, tung vägg
Produktkod. 17971132 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
14 ml
47 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17971132 14 ml -
15852295 47 ml Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17971132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    619.00 SEK
    536.13 SEK / Paket med 100
    Save 82.87 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Tillverkad av borosilikatglas med en tung väggdesign för stark motståndskraft mot värme och kemikalier. Fisherbrand™ Borosilikatglas, tunga väggkantade provrör är idealiska för kemiskt och biologiskt arbete.
  • Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Finns med pärlkant eller rak fälg
  • Med rund botten
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Längd (metrisk) 125 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Provrör
Väggtjocklek 1.8 mm