Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Ihåliga proppar med platt botten, sexkantig platta
Produktkod. 11718034
Standard konisk fog:
Gängstorlek: 29/32 Cone NS
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 11718034
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400310
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och säker förslutning av flaskor, flaskor, slangar och andra laboratorieapparater. Lenz Laborglasinstrumente™ Plattbottnade ihåliga proppar, sexkantig platta är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Finns i en rad konstorlekar
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Standard konisk fog NS 10/19
Material Borsilikatglas
Produkttyp Ihålig propp