Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Ihåliga proppar med platt botten, sexkantig platta
Standard konisk fog:
Gängstorlek: 29/32 Cone NS
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- Finns i en rad konstorlekar
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Standard konisk fog | NS 24/29 |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Ihålig propp |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Lenz Laborglasinstrumente™ Ihåliga proppar med platt botten, sexkantig platta >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering