Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Ihåliga proppar med spetsig botten, sexkantig platta
Standard konisk fog:
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12252, blankett C
- Finns i en rad konstorlekar
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Standard konisk fog | NS 45/40 |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Ihålig propp |