Läs mer
Kartell™ Borosilikatglasbruk för vävnadskvarn
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Diameter (metrisk) Utsida:
8 mm
12 mm
15 mm
16 mm
32 mm
Längd (metrisk):
120 mm
135 mm
150 mm
155 mm
195 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PTFE Pestle säljs separat
- Idealisk för små mängder vävnad
- Angivna volymer är arbetsvolymer
- Undvik överdriven alstrad värme eftersom det kan orsaka bindning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Kristallklart |
| Diameter (metrisk) Utsida | 32 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Murbruk |
| För användning med (utrustning) | mortelstöt |
| Längd (metrisk) | 195 mm |