Läs mer
Kartell™ Borosilikatglasbruk för vävnadskvarn
Produktkod. p-8007236
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Diameter (metrisk) Utsida:
8 mm
12 mm
15 mm
16 mm
32 mm
Längd (metrisk):
120 mm
135 mm
150 mm
155 mm
195 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10713091
Brand: Kartell™ 0610200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ Borosilikatglasmortel för vävnadskvarn är en solid behållare som en mortelstöt kan mala prover mot.
  • PTFE Pestle säljs separat
  • Idealisk för små mängder vävnad
  • Angivna volymer är arbetsvolymer
  • Undvik överdriven alstrad värme eftersom det kan orsaka bindning
Specifikationer
Färg Kristallklart
Diameter (metrisk) Utsida 8 mm
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Murbruk
För användning med (utrustning) mortelstöt
Längd (metrisk) 120 mm