Läs mer
Witeg™ Hybridiseringsflaska
Produktkod. 10214301
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
38 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
10214301 38 mm
1 options
Produktkod. 10214301 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 2 446 115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    484.81 SEK / Paket med 1
    Save 55.19 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Specifikationer
Stängningsstorlek GL45
Diameter (metrisk) Yttre 38 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Hybridiseringsflaska