Läs mer
GPE Scientific™ Borosilikatglas J Young NMR-ventiler
Beskrivning
Beställningsinfo
LengthMetric
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | J Young NMR-ventil |
| För användning med (applikation) | 600MHz rör |
| Inkluderar | Kvinnlig led |
| Kvantitet | 1 vardera |