Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Markham-destillationsenhet
Produktkod. 12498786
Change view
Material:
Borsilikatglas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12498786 Borsilikatglas Varje
1 options
Produktkod. 12498786 Leverantör Quickfit™ Leverantörsnummer 46MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6132.00 SEK
    4610.40 SEK / Paket med 1
    Save 1521.60 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 16-02-2027
Quickfit™ Borosilicate Glass Markham Destillation Assembly används för tester av flyktiga fettsyror och kan användas för att utföra ett stort antal destillationer i snabb följd
  • Överensstämmer med BS1428: Del B2
  • Möjliggör att ett stort antal destillationer kan utföras i snabb följd
  • Innehåller Markham stillastående kropp, Liebig-kondensor och anslutningsklämma
  • Har fortfarande förångningskärl inneslutet i en ångmantel
  • När den är ansluten till en lämplig ångkälla passerar ångan genom provet för att främja destillation
  • När ångtillförseln stängs av suger apparaten automatiskt tillbaka eventuella rester i kärlet och förbereder sig för nästa bestämning
Specifikationer
För användning med (applikation) Möjliggör att ett stort antal destillationer kan utföras i snabb följd
Typ Markham destillationsenhet
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 1428: Del B2