Läs mer
Poulten Graf™ Borosilicate Glass Measuring Cylinder
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- 0.2mL accuracy
- Spout for ease of pouring
- Hexagonal foot and permanent graduation markings
- White ceramic glazed ink
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | To Contain |
| Skala Färg | Blue |
| Form | Round |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
| Klass | A |
| Typ | Graduated Cylinder |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Inkluderar | Batch Certificate |
| Visa mer |