Beskrivning
- Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3
- Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
- Med rund botten
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 17 ml |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 100 pack |
| Kantad | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Väggtjocklek | 1.2 mm |