Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tube
Produktkod. 15862285 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
15862285 16 mm 100 mm Paket med 100
15882275 12 mm 100 mm Paket med 100
15872285 16 mm 125 mm Paket med 100
15812285 16 mm 150 mm Paket med 100
15882285 18 mm 150 mm Paket med 100
15892285 24 mm 150 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15862285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00 SEK
    362.75 SEK / Paket med 100
    Save 95.25 SEK
    20% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Manufactured from borosilicate glass with a medium wall design. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
  • Features: rimmed medium walls
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borosilicate Glass
Kvantitet 100 Pack
Kantad Yes
Diameter (metrisk) 16 mm