Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tube
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Kantad | Yes |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |