Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tube
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Features: rimmed medium walls
- Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
- Complies to: ISO 4142
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Kantad | Yes |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |