Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tube
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Features: rimmed medium walls
- Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
- Complies to: ISO 4142
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Kantad | Yes |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |