Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-flaskor med smal hals
Produktkod. 15419103 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15419103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av borosilikatglas. Fisherbrand™ Borosilikatglas med smal hals Erlenmeyer-kolvar är koniska och graderade.
  • Graderad
  • ISO 1773
  • Borsilikatglas
  • Konisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1773
Diameter (metrisk) yttre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 135 mm
Form Konisk
Graderad Ja
Mun stil Smal
Diameter (metrisk) Yttre 79 mm